Learn More
Thermo Scientific™ NHS-fluorescéine (ester succinimidyl de 5/6-carboxyfluorescéine), isomère mixte
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
Description
Les réactifs et kits de marquage de la fluorescéine FITC Thermo Scientific™ sont des dérivés à haute performance du colorant fluorescéine, activés pour un marquage facile et fiable des anticorps, des protéines et d’autres molécules à utiliser comme sondes fluorescentes.
Les colorants fluorescéine sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux et les dosages basés sur l’immunofluorescence, tels que le transfert Western et l’ELISA. La FITC et la NHS-fluorescéine sont réactives avec des groupes d’amines primaires sur des protéines, des peptides et d’autres biomolécules, tandis que la fluorescéine-5-maléimide et la 5-IAF réagissent avec les sulfhydryles libres sur les résidus de cystéine. La plupart des dérivés de fluorescéine activés sont des mélanges d’isomères avec des groupes réactifs attachés aux positions 5 et 6 de l’anneau inférieur. Les propriétés de ces isomères sont indiscernables en termes de spectres d’excitation et d’émission et pour les applications protéiques, il n’est pas nécessaire d’isoler un isomère spécifique. L’isomère simple est utilisé dans des techniques de séparation à haute résolution telles que le séquençage et l’électrophorèse capillaire.
Points clés :
- Marquage spécifique aux amines : l’ester NHS ou l’isothiocyanate marquent efficacement les anticorps et autres protéines purifiées aux amines primaires (chaînes latérales de lysine) Procédure optimisée : suivre les résultats du protocole standard dans les anticorps avec d’excellents rapports colorant:protéines pour une activité et une fluorescence optimale Fluors à usage unique : pas besoin de peser de minuscules quantités de poudre ; les kits contiennent des flacons à usage unique de réactifs Purification efficace : les kits incluent de la résine de purification et des colonnes de centrifugation faciles à utiliser, assurant ainsi un retrait rapide et efficace du colorant non réacté et une excellente récupération des protéines
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 g |
| Type de produit | NHS-fluorescéine |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide) |
| Contenu et stockage | Stocker à -20°C, desséché, à l’abri de l’humidité |
| Réactivité chimique | Amine |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS |
| Marqueur ou colorant | FITC (fluorescéine) |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |
| Gamme de produits | Pierce |
| Émission | 518 |
| Afficher plus |