Learn More
Cytiva Débit rapide 6 Ni Sepharose™
Code produit. 10353060 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 ml
25 ml
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
5mL
Code produit. 10353060
Marque: Cytiva 17531803
Combine les avantages du Ni2 pour la purification des protéines marquées à l’histidine et les propriétés reconnues de la plateforme Sepharose à débit rapide. Le milieu à débit rapide Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ 6 fait partie d’une gamme de milieux pour chromatographie IMAC destinés à la capture et à la purification intermédiaire.
Ni Sepharose 6 à débit rapide fait partie de la gamme Cytiva de milieux pour chromatographie IMAC destinés à la capture et la purification intermédiaire.
  • Conçu pour la mise à l’échelle de la purification des protéines marquées à l’histidine.
  • Haute capacité de liaison protéique et fuite d’ions Ni2+ minime.
  • En tant que milieu BioProcess, il répond aux exigences industrielles en matière de sécurité d’approvisionnement, de performances robustes et de soutien réglementaire.
  • Disponible en colonnes HisPrep et HisTrap pré-conditionnées pratiques.
  • Composé de billes d’agarose réticulée à 6 % modifiées par un nouveau ligand chélateur immobilisé sur la matrice de base et préchargé avec des ions Ni2+ pour la purification des protéines marquées à l’histidine.
  • La chimie de couplage et le nouveau ligand sont conçus pour une fuite de ligand et de Ni2+ minime et fournissent également une haute capacité.
  • Disponible dans une gamme de conditionnements en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques qui facilitent la mise à l’échelle et le développement des procédés.
  • Appartenant à la gamme de milieux BioProcess, Ni Sepharose 6 Fast Flow répond aux exigences industrielles en matière de sécurité d’approvisionnement et de soutien technique et réglementaire complet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon HCl 0,1 M, NaOH 0,1 M, urée 8 M
Type de produit Milieu de chromatographie Ni Sepharose 6 FF
Quantité 500 ml
Hauteur (impériale) 9,84 in
Hauteur (métrique) 250mm
Débit 600°cm/h
Pression max. 1 bar
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 90 mu;m
Type de support Agarose réticulé à 6°%
Contenu et stockage 4° à 30°C
Matrix Ni-Sepharose
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.