Learn More
Cytiva Milieux haute performance Ni Sepharose™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
25mL
Description
- Fuite négligeable d’ions Ni2+
- Capacité de liaison élevée : au moins 40 mg de protéine/ml de milieu
- Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
- Stable (à long terme) dans la gamme de pH 3 à 12
- Granulométrie moyenne : 34 μm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Milieu de chromatographie Ni Sepharose HP |
| Quantité | 25 ml |
| Plage de pH | 3 à 12 |
| Granulométrie | 34 mu;m |
| Type de support | Agarose réticulé à 6°% |
| Contenu et stockage | 4° à 30°C |
| Matrix | Ni-Sepharose |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH208-Contient Nickel. Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, Nickel