Learn More
Nicaraven, MedChemExpress
Code produit. p-200097215
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16494386
Marque: Medchem Express HY100592
MedChemExpress Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicaraven
CAS 79455-30-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16N4O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.73 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (175.86 mM)
SMILES CC(NC(C1=CC=CN=C1)=O)CNC(C2=CC=CN=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 284.31
Poids de la formule 284.31
Pourcentage de pureté 99.3%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.