Learn More
N-oxyde de nicardipine, Mikromol™
Description
N-oxyde de nicardipine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicardipine N-Oxide |
| CAS | 2724510-66-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nicardipine N-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C26 H29 N3 O7 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid, Nicardipine N-Oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCC[N+](C)([O-])Cc3ccccc3)C |
| Nom IUPAC | oxyde de N-benzyl-2-[5-méthoxycarbonate-2,6-diméthyl-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3-carbyl]oxy-N-méthyléthanamine |
| Afficher plus |