Learn More
Microspec™ Anses en fil de nichrome
Code produit. 15782165
Click to view available options
Volume:
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
10 μl
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 15782165
Marque: Microspec™ S2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisée pour les applications bactériologiques, microbiologiques et les tests à la flamme.
  • Utilisée pour les applications bactériologiques et microbiologiques et les tests à la flamme
  • Bien enroulé
  • Changement facile
  • Anses en fil
  • Fil en nichrome
Spécification
Jetable Non
Volume 2 μl
Diameter (English) Inside 0,163 in
Diameter (Metric) Inside 4,15 mm
Longueur (impériale) 3,54 à 3,94 pouces
Longueur (métrique) de 90 à 100 mm
Matériau Fil en nickel/chrome
Stérilité Non stérile
Couleur Argent
Type de produit Produit d’inoculation
Comprend 25 wire loops in a vial
Quantité 25
Type d’emballage Plastic Vial
Calibré Oui