Learn More
Microspec™ Anses en fil de nichrome
Code produit. p-7112479
Click to view available options
Volume:
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
10 μl
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 15702175
Marque: Microspec™ S4
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisée pour les applications bactériologiques, microbiologiques et les tests à la flamme.
  • Utilisée pour les applications bactériologiques et microbiologiques et les tests à la flamme
  • Bien enroulé
  • Changement facile
  • Anses en fil
  • Fil en nichrome
Spécification
Jetable Non
Volume 3 μl
Diameter (English) Inside 0,163 in
Diameter (Metric) Inside 4,15 mm
Longueur (impériale) 3,54 à 3,94 pouces
Longueur (métrique) de 90 à 100 mm
Matériau Fil en nickel/chrome
Stérilité Non stérile
Couleur Argent
Type de produit Produit d’inoculation
Comprend 25 anses de fil dans un flacon
Quantité 25
Type d’emballage Flacon en plastique
Calibré Oui
Afficher plus Afficher moins
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato