Learn More
Nickel, 99,995 %, (métaux à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10068339 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10068339 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10068339 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436780500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 2730.0°C
Nom chimique ou matériau Nickel
Point de fusion 1455.0°C
CAS 7440-02-0
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995%
Formule moléculaire Ni
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Merck Index 15,6583
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute hno3
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nom IUPAC nickel
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Poids de la formule 58.7
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Base de métaux à l’état de traces