missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Falc Instruments™ PINCE SERRE BECHER NICKEL 30/150MM

Code produit. 11860310
Click to view available options
Matériau:
Nickel
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous

Code produit. 11860310

Marque: Falc Instruments™ 180307088

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
  • Pince serre bécher nickel
  • Ouverture φ 30 à 150mm
  • Tige 12 x 300mm
  • Pince nickel

Informations sur la commande

SizeMetricOpening

Spécification

Quantité 1/Pk.
Type Beaker Clamp
Matériau Nickel
Dimensions (métrique) de la poignée 30 to150 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis