Learn More
Nickel bis(trifluorométhylsulfonyl)imide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492837 1 g 1g
15412847 250 mg 250mg
15402847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047102.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 207861-63-0 | C4F12N2NiO8S4 | 618.964 g/mol
Nickel(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is used as Surface treatment, Synthesis and catalysis. It is also used as a ionic liquid in synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207861-63-0
Formule moléculaire C4F12N2NiO8S4
Poids moléculaire (g/mol) 618.964
Numéro MDL MFCD23380174
Clé InChI VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel bis-trifluoromethanesulfonimide
CID PubChem 131875825
Nom IUPAC bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide de nickel(2+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Couleur Vert
Forme physique Solide
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Formule linéaire [(CF3SO2)2N]2Ni
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 618.96
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.