Learn More
Fil de nickel/chrome, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4412914
Click to view available options
Quantité:
2000 m
500 m
Conditionnement:
2000m
500m
Code produit. 11399678
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044187.H9
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 0,43 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
Nom IUPAC chromium nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium
Couleur Argent
Aspect Silver-colored wire
Quantité 500 m
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre