Learn More
Nickel Electro™ Creuset en nickel
Code produit. 11479589 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
15 mL
25 ml
30 mL
50 ml
70 mL
130 mL
Hauteur (métrique):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Épaisseur (métrique):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11479589
Marque: Nickel Electro™ 19
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le creuset en nickel Nickel Electro™ est sans fissure et convient aux températures allant jusqu’à 350°C.
  • Pureté du nickel de 99,6 %
  • Sans fissure
  • Conductivités thermique et électrique élevées
  • Faible teneur en gaz
  • Faible pression de vapeur
  • Remplacement économique du platine
Spécification
Matériau Nickel
Quantité 1 Pièce
Épaisseur (métrique) 1 mm
Capacité (métrique) 130 mL
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Hauteur (métrique) 60 mm
Product Type Creuset