Learn More
Nickel Electro™ Couvercle de creuset en nickel
Code produit. 11469579 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
25 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11469579
Marque: Nickel Electro™ 46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
DiameterMetricOuter
Requires
Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs
Ajoutez à un creuset en nickel un couvercle plat présentant une dépression pour le centrage et une extension sur un côté qui sert de poignée. Le couvercle de creuset en nickel Nickel Electro™ est proposé dans diverses tailles pour s’adapter aux dimensions du creuset utilisé.
  • Résistant à la corrosion
  • Ne doit pas être utilisé avec de l’acide nitrique
  • Empêche les risques de projections de matières chaudes hors du creuset ouvert
  • Remplacement économique du platine
Couvercle de creuset, nickel, poignée
Spécification
Matériau Nickel
Quantité Each
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Product Type Couvercle de creuset