Learn More
Diméthylglyoxime de nickel, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11338258
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 11338258
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039458.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pigment de peinture
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-93-8
Formule moléculaire C8H14N4NiO4
Poids moléculaire (g/mol) 288.92
Numéro MDL MFCD00136028
Clé InChI UNMGLSGVXHBBPH-USBCBBGOSA-L
Synonyme nickel dimethylglyoxime,, nickel; n-z-3-nitrosobut-2-en-2-yl hydroxylamine
CID PubChem 15639912
SMILES [Ni++].C\C(=N\O)\C(\C)=N/[O-].C\C(=N\O)\C(\C)=N/[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel dimethylglyoxime
Point de fusion 250°C (sublimation)
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in mineral acids
Nom IUPAC nickel ; N-[(Z)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine
Poids de la formule 288.94
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre