Learn More
Nickel Electro™ Cuvette d’évaporation à fond rond en nickel
Code produit. 12737366 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
80 ml
90 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12737366
Marque: Nickel Electro™ 716
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Requires
BottomShape,Material,dimProductType
Évaporez les solutions avec une capsule d’évaporation en nickel à fond rond. La cuvette d’évaporation en nickel Nickel Electro™ avec bec verseur se présente en diverses capacités pour s’adapter au volume de solution.
  • Surface lisse
  • Fond rond
  • Non magnétique
  • Avec bec verseur
  • Teneur en nickel de 99,6 %
  • Conditionnement en boîtes de 5
Sans zones creuses, fond rond, bec verseur
Spécification
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 80 ml
Matériau Nickel
Forme Rond
Type Bol d’évaporation
Hauteur (métrique) 30 mm
Diamètre (métrique) 70 mm