Learn More
Carbonate de nickel(II) (basique) hydraté, Puratronic™, 99,996 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit 11326937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326937 25 g 25g
11316937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010814.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155775-31-8
Formule moléculaire CH4Ni3O7
Poids moléculaire (g/mol) 304.12
Numéro MDL MFCD00016262
Clé InChI ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
CID PubChem 86176052
Nom IUPAC nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydraté
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire NiCO3·2Ni(OH)2·xH2O
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 304.18 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.996%
Qualité Puratronic