Learn More
Chlorure de nickel(II), solution aqueuse 0,5 M, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) chloride |
| Couleur | Vert |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 50 mL |
| Formule linéaire | NiCl2 |
| Numéro UN | UN3082 |
| Poids de la formule | 129.6 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5M aq. soln. |
| Odeur | Odorless |