Learn More
Nitrate de nickel(II) hexahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10418800 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
250g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10418800
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical N/1750/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Nitrate de nickel(II) hexahydraté, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13478-00-7
Formule moléculaire H12N2NiO12
Poids moléculaire (g/mol) 290.79
Numéro MDL MFCD00149805
Clé InChI AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
CID PubChem 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Point d’ébullition 137°C
Point de fusion 56.7°C
Couleur Bleu-vert
pH 5
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Nom IUPAC Dinitrate de nickel(2+) hexahydraté
Poids de la formule 290.8g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique