Learn More
Oxyde de nickel(II), 97 %, réactif, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) oxide |
| Point de fusion | 1960°C |
| Note relative au nom | 97% |
| Couleur | Vert |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | NiO |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nickel(II) oxide
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.