Learn More
Sulfamate de nickel(II), solution aq. 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 x 2.5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450281 2 x 2.5 L 5L
11308488 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450281 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040501.8M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    154.65€ / 5L
    Économisez 17.35€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
Placage Nickel
Nickel plating Nickel(II) sulfamate is used for electroplating and as a surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13770-89-3
Formule moléculaire H4N2NiO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 250.85
Numéro MDL MFCD00137261
Clé InChI KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
CID PubChem 83720
Nom IUPAC Nickel(2+) ; disulfamate
SMILES [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfamate
Couleur Vert
Forme physique Liquide
Quantité 2 x 2.5 L
Formule linéaire Ni(SO3NH2)2
Numéro UN UN3082
Informations sur la solubilité Miscible with water,immiscible with ether,acetone.
Poids de la formule 250.86 (Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.