Learn More
Sulfate de nickel(II) heptahydraté, pour analyse, pour placage au nickel, DIN 50970, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) sulfate heptahydrate |
| Couleur | Vert |
| Forme physique | Cristaux ou poudre ressemblant à des aiguilles |
| Quantité | 250 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | NiSO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 6602 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and ether |
| Nom IUPAC | Nickel(2+) ; sulfate ; heptahydraté |
| Poids de la formule | 280.88 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nickel(II) sulfate heptahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.