Learn More
Nickel(II) Sulfate Heptahydrate, purum p.a; ≥99.0% (KT), Honeywell™
Code produit 15666890 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15666890 250 g Flacon poly 250g
15656890 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15666890 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 72285250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Purum p.a., crystallized,≥99.0%
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-98-1
Formule moléculaire H14NiO11S
Poids moléculaire (g/mol) 280.85
Numéro MDL MFCD00149814
Clé InChI OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7
CID PubChem 61474
ChEBI CHEBI:53504
Nom IUPAC Nickel(2+) ; sulfate ; heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate heptahydrate
Forme physique Crystalline
Quantité 250 g
Formule linéaire NiSO4 · 7H2O
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 280.86g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (KT)
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.948g/mL at 25°C