Learn More
Nickel(II) Sulfate Heptahydrate, purum p.a; ≥99.0% (KT), Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals ProduitsDescription
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) sulfate heptahydrate |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | NiSO4 · 7H2O |
| Numéro UN | UN3077 |
| Poids de la formule | 280.86g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (KT) |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Densité | 1.948g/mL at 25°C |