Learn More
Sulfate de nickel(II) hexahydraté, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10155123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10155123 1 kg Flacon en plastique 1kg
10034013 100 g Flacon en plastique 100g
10361681 500 g Flacon en plastique 500g
13408568 5 kg Bouteille en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10155123 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 415610010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    128.65€ / 1kg
    Économisez 25.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10101-97-0 | NiO4S·6H2O | 262.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-97-0 , 7786-81-4
Formule moléculaire NiO4S·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 262.85
Numéro MDL MFCD00149813
Clé InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CID PubChem 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nom IUPAC sulfate de nickel(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate hexahydrate
Point de fusion 53.0°C
Couleur Bleu-vert
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire NiSO4·6H2O
Merck Index 15,6602
Informations sur la solubilité Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Poids de la formule 262.85
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.