Learn More
Sulfate de nickel(II) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371839 2 kg 2kg
11361839 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012514.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    143.65€ / 2kg
    Économisez 15.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
En placage nickel, comme mordant pour la teinture et l’impression de textiles
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-97-0
Formule moléculaire H12NiO10S
Poids moléculaire (g/mol) 262.839
Numéro MDL MFCD00149813
Clé InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CID PubChem 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nom IUPAC sulfate de nickel(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate hexahydrate
Couleur Vert
pH 4.3 to 4.7
Forme physique Cristalline
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire NiSO4·6H2O
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,6517
Informations sur la solubilité Very soluble in water,ethanol,ammonia.
Poids de la formule 262.86 (154.77 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 2.070 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfate hexahydrate