Learn More
Sulfate de nickel(II) hexahydraté, 99,97 % min. (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498650 50 g 50g
11488650 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498650 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 053130.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10101-97-0 | H12NiO10S | 262.839 g/mol
Nickel(II) sulfate hexahydrate is mainly used in Ni plating, as mordant in dyeing and in printing textiles, as a blackening agent for zinc and brass and in the fabrication of organic nickel salts. It is used as an effective catalyst for gas-phase dehydration of glycerol to acrolein. Nickel sulfate hexahydrate crystal is an efficient ultraviolet filter material. Columns used in biochemistry and molecular biology can be regenerated with nickel sulfate. It is used to prepare nickel carbonate, a precursor to pigments and nickel-based catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-97-0
Formule moléculaire H12NiO10S
Poids moléculaire (g/mol) 262.839
Numéro MDL MFCD00149813
Clé InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CID PubChem 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nom IUPAC sulfate de nickel(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate hexahydrate
Couleur Vert
Forme physique Grumeau
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.97% min. (metals basis)
Densité 2.07 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Very soluble in water,ethanol and ammonia.
Poids de la formule 262.86 (154.77 Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfate hexahydrate