Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, ≥99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsDescription
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Point de fusion | 53°C |
| Couleur | Green |
| pH | 4 to 6 (at 20°C) |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 50 g |
| Formule linéaire | NiSO4 · 6H2O |
| Numéro UN | UN3077 |
| Informations sur la solubilité | In water 378g/L at 20°C |
| Poids de la formule | 262.85g/mol |
| Afficher plus |