Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, ≥99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Code produit p-7120623 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15685620 50 g Flacon poly 50g
15675620 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15685620 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 46790150G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
≥ 99,99% de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-97-0
Formule moléculaire H12NiO10S
Poids moléculaire (g/mol) 262.839
Numéro MDL MFCD00149813
Clé InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CID PubChem 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nom IUPAC sulfate de nickel(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate hexahydrate
Point de fusion 53°C
Couleur Green
pH 4 to 6 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 50 g
Formule linéaire NiSO4 · 6H2O
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité In water 378g/L at 20°C
Poids de la formule 262.85g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (trace metals basis)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.95g/cm3; Vapor Density: 2.07 (vs air)