Learn More
Sulfate de nickel(II) hexahydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10034103 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10034103 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10500984 100 g Flacon en plastique 100g
10256410 500 g Flacon en plastique 500g
11974231 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10034103 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    290.65€ / 2.5kg
    Économisez 45.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10101-97-0 | NiO4S·6H2O | 262.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-97-0 , 7786-81-4
Formule moléculaire NiO4S·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 262.85
Numéro MDL MFCD00149813
Clé InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CID PubChem 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nom IUPAC sulfate de nickel(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate hexahydrate
Point de fusion 53.0°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire NiSO4·6H2O
Merck Index 15,6602
Informations sur la solubilité Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Poids de la formule 262.85
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.