Learn More
Tétrafluoroborate de nickel(II) hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate |
| Couleur | Bleu-vert |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | Ni(BF4)2·6H2O |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in water |
| Nom IUPAC | nickel(2+);ditétrafluoroborate;hexahydraté |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.