Learn More
Feuille de molybdène, cuivre, fer, nickel, 0,125 mm (0,005 po) d’épaisseur, hybridée (Mumetal™), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Nickel Iron Copper Molybdenum foil is used as a magnetic shielding alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel Iron Copper Molybdenum foil |
| Note relative au nom | 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™) |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt% |
| Quantité | 75 x 75 mm |
| Forme | Feuille |
| Numéro MDL | MFCD02684505 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005in) thick, annealed
- Dangers
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel