Learn More
Norme isotopique du nickel : Ni @ 10 μg/mL dans 2% HNO3 (enrichi en Ni-61), VHG™
Code produit 30003122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003122 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003122 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS61NI50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique du nickel : Ni @ 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Ni-61)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel 61
CAS 14928-10-0
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Nickel 61
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire 61Ni
Synonyme 61Ni
SMILES [61Ni]
Nom IUPAC Ni-61
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 60.93
Quantité 50 mL
Poids de la formule 60.9311 g/mol