Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway en nickel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
5 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 Paquets |
| Type de produit | Spatule Chattaway |
| Largeur (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 3,6 mm |
| Dimensions (L x l) | 100 x 10 mm |
| Matériau | Nickel |
| Longueur (métrique) | 100 mm |