Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway en nickel
Code produit. 11583462 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11583462
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racle et soulève les matériaux dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en nickel Fisherbrand™ sont non magnétiques et présentent une finition brillante.
  • Fabriquées en nickel
  • L’extrémité courbée et arrondie racle et soulève des matériaux dans des bouteilles et des flacons
Spécification
Quantité 5 Paquets
Type de produit Spatule Chattaway
Largeur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) externe 3,6 mm
Dimensions (L x l) 200 x 10 mm
Matériau Nickel
Longueur (métrique) 200 mm