Learn More
Feuille de métal et nickel, pure, environ 0,5 mm, Fisher Chemical
Code produit. 10010300 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
Code produit. 10010300
Marque: Fisher Chemical N/1370/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Point de fusion 1455°C
Point d’ébullition 2732°C
Quantité 250 g
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 1810
Forme Solide
Poids de la formule 58.7g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel, spheres, 5 to 11 mm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.