Learn More
Fisherbrand™ Micro-spatules Chattaway en nickel
Code produit. 11513482 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) unitSize
11513482 200 mm 5 pièces
11503482 150 mm 5 pièces
11706447 100 mm 5 pièces
11533472 230 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11513482
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux lorsque vous utilisez les micro-spatules en nickel pour vos principaux travaux en laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les micro-spatules Chattaway en nickel Fisherbrand™ sont très utilisées, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.
  • Excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs
  • Conductivités thermique et électrique élevées
  • Faible teneur en gaz et faible pression de vapeur
  • Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
  • Finition brillante
  • Longueur = 200 mm
  • Largeur de lame de la spatule = 4 mm
  • Diamètre du corps central de 1,60 mm – “micro”
  • Une extrémité de lame de spatule plate, l’autre extrémité à un angle de 45°
  • Conditionnées en boîtes standard de 5
Spécification
Quantité 5 Paquets
Capacité (métrique) 100 mL
Type de produit Spatule Chattaway
Largeur (métrique) 4 mm
Diamètre (métrique) externe 3,6 mm
Dimensions (L x l) 200 x 4 mm
Matériau Nickel
Longueur (métrique) 200 mm