Learn More
Fisherbrand™ Micro-spatules Chattaway en nickel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs
- Conductivités thermique et électrique élevées
- Faible teneur en gaz et faible pression de vapeur
- Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
- Finition brillante
- Longueur = 150 mm
- Largeur de lame de la spatule = 4 mm
- Diamètre du corps central de 1,60 mm – “micro”
- Une extrémité de lame de spatule plate, l’autre extrémité à un angle de 45°
- Conditionnées en boîtes standard de 5
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 Paquets |
| Capacité (métrique) | 200 mL |
| Type de produit | Spatule Chattaway |
| Largeur (métrique) | 4 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 3,6 mm |
| Dimensions (L x l) | 150 x 4 mm |
| Matériau | Nickel |
| Longueur (métrique) | 150 mm |