missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel, Ni/Cr/Fe/Mo/Cu, Alloy G-35, N06035, ARMI∣MBH
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Nickel, Ni/Cr/Fe/Mo/Cu, Alloy G-35, N06035, Ø38x19mm
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead/Silver/Antimony/Tin/Arsenic/Boron/Zirconium/Oxygen/Titanium/Phosphorus/Carbon/Vanadium/Magnesium/Tungsten/Cobalt/Silicon/Copper/Nitrogen/Niobium/Manganese/Aluminium/Iron/Molybdenum/Chromium/Nickel/Bismuth/Calcium/Tantalum |
| CAS | 7440-02-0 |
| Forme | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lead 0.00003 %/Silver 0.00007 %/Antimony 0.00013 %/Tin 0.0005 %/Arsenic 0.0009 %/Boron 0.001 %/Zirconium 0.0012 %/Oxygen 0.0027 %/Titanium 0.005 %/Phosphorus 0.0059 %/Carbon 0.0086 %/Vanadium 0.009 %/Magnesium 0.0124 %/Tungsten 0.021 %/Cobalt 0.052 %/Silicon 0.053 %/Copper 0.065 %/Nitrogen 0.073 %/Niobium 0.131 %/Manganese 0.222 %/Aluminium 0.29 %/Iron 0.92 %/Molybdenum 8.38 %/Chromium 33.7 %/Nickel 55.8 %/Bismuth (<0.0001) %/Calcium (<0.006) %/Tantalum (<0.008) % |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu