Learn More
Nickel, Ni/Mo, Alloy B-2, N10665, ARMI∣MBH
Description
Nickel, Ni/Mo, Alloy B-2, N10665
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium |
| Diamètre (métrique) extérieur | 38 mm |
| Épaisseur (métrique) | 19 mm |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silicon: 667 ppm, Vanadium: 50 ppm, Copper: 38 ppm, Phosphorus: 36 ppm, Tantalum: 25 ppm, Zirconium: 15 ppm, Niobium: 14 ppm, Oxygen: 13 ppm, Tin: 9 ppm, Hydrogen: 2 ppm, Nitrogen: 0.0007%, Sulfur: 0.0007%, Magnesium: 0.0012%, Boron: 0.0018%, Carbon: 0.003%, Tungsten: 0.0042%, Titanium: 0.021%, Cobalt: 0.116%, Aluminium: 0.13%, Manganese: 0.504%, Chromium: 0.579%, Iron: 1.36%, Molybdenum: 27.1%, Nickel: 70.2% |