Learn More
R&L Enterprises™ Pinces à 3 broches
Code produit. 10527514 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Jaw Type:
Sans ressort
À ressort
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10527514
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintient les articles en place en toute sûreté et en toute sécurité dans le laboratoire. Les pinces à 3 broches R&L Enterprises™ sont fabriquées en moulage sous pression d’alliage d’aluminium, actionnées par des doigts coniques de positionnement en laiton nickelé et des bi-vis en acier nickelé à tête en plastique pivotant sur une broche en acier inox.
  • Mâchoires recouvertes de plastique résistant aux produits chimiques
  • À utiliser avec des articles d’un diamètre max de 90 mm
  • Conçu pour maintenir des articles entre les mâchoires
  • Il n’est pas recommandé de maintenir les articles par les points
  • Disponible avec ou sans mâchoires à ressort
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince à trois broches
Matériau Nickel, plastique
Diamètre (métrique) 90 mm
Jaw Type Sans ressort