Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Brass Hoffman Pinchcocks
Click to view available options
Largeur (métrique):
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | Pièce |
| Type | Pinces de Mohr Hoffman |
| Matériau | Nickel-plated Brass |
| Largeur (métrique) | 25 mm |