Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel-plated Brass Mohr Pinchcocks
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | Pièce |
| Type | Pince à Mohr |
| Matériau | Nickel-plated Brass |
| Longueur (métrique) | 80 mm |