Learn More
R&L Enterprises™ Clips Hoffman
Une excellente option pour le scellage de tubulures flexibles en laboratoire. Les clips Hoffman R&L Enterprises™ sont conçus en laiton nickelé, ce qui permet d’empêcher la corrosion.
118.00€ - 122.00€
Spécification
Type de produit | Clip |
---|---|
Matériau | Nickelé |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12823183
|
R&L Enterprises™
9053 |
Pour une utilisation avec une tubulure de 30 mm |
118.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12764396
|
R&L Enterprises™
9054 |
Pour une utilisation avec une tubulure de D.E. 40 mm |
122.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ouverture latérale ou inférieure
- Avec charnières à vis de serrage
Spécification
Clip | |
Nickelé | |
10/boîte |