Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Pince de la chaîne
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chain clamps have a quick slip-on-chain connection and a large easy-to-turn adjustment knob.
- Holds circular and irregularly shaped apparatus firmly.
- Clamps include integral connector and slip-on vinyl sleeve.
- NOTE: An additional connector must be purchased in order to attach clamps to frames or other apparatus.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince de la chaîne |
| Matériau | Zinc nickelé |
| À utiliser avec (équipement) | Maintient fermement les appareils de forme circulaire et irrégulière. |
| Diamètre (impériale) | 11 in. |
| Diamètre (métrique) | 280 mm |
| Longueur (impériale) | 15.1 in. |
| Longueur (impériale) du bras | 12 in. |
| Longueur (métrique) | 383,54 mm |
| Longueur (métrique) du bras | 304.8 mm |
| Afficher plus |