Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Connecteur en S en zinc nickelé
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité:
Tiges de 0 à 0,5 po de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Use with 1/2 in. (12.7 mm) diameter frame rods.
- This connector allows for the connecting of two perpendicular rods, ideal for use when constructing lab-frames or clamp supports.
- Connects two 1/2 in. (13 mm) rods at a 90° angle and features separate adjustment screws for each rod location.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Connecteur pour tige |
| Matériau | Zinc nickelé |
| Capacité | Tiges de 0 à 0,5 po de diamètre |
| À utiliser avec (équipement) | Tige |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation lors de la construction de cadres de laboratoire ou de supports de pince |
| Diamètre (impériale) | 0.5 in. |
| Diamètre (métrique) | 12,7 mm |
| Longueur (impériale) | 1.2 in. |
| Longueur (métrique) | 30,48 mm |
| Afficher plus |