Learn More
Solution de placage au nickel, chimique, sans ammoniac, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
Description
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel plating solution |
| Couleur | Vert |
| Note relative au nom | Electroless, ammonia free |
| Quantité | 250 mL |
| Numéro MDL | MFCD00011137 |
| Numéro UN | UN3082 |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur