Learn More
Cole-Parmer™ Spatules de laboratoire en nickel / acier inox
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
16,51 cm
18,1 cm
20,32 cm
Conditionnement:
3 pièces
Description
Conçue pour un échantillonnage précis des poudres ou des sels.Les spatules en nickel / acier inox sont proposées dans divers styles d’extrémités.
- Spatules de laboratoire en nickel / acier inox
- Disponibles avec finition vitrée ou miroir
- Faciles à nettoyer
- Différents styles et tailles adaptés à une variété de besoins en laboratoire
- 3/boîte
Spécification
Spécification
| Quantité | 3 Paquets |
| Type de produit | Spatule de laboratoire |
| Longueur (impériale) | 6,5 in |
| Matériau | En acier inox (304), nickel |
| Longueur (métrique) | 16,51 cm |