Learn More
Cole-Parmer™ Spatules de laboratoire en nickel / acier inox
Code produit. p-7116322 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
16,51 cm
18,1 cm
20,32 cm
Conditionnement:
3 pièces
Code produit. 12363800
Marque: Cole-Parmer™ 0636903
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçue pour un échantillonnage précis des poudres ou des sels. Différents styles d’extrémités sont disponibles pour les spatules en nickel / acier inox.
Conçue pour un échantillonnage précis des poudres ou des sels.Les spatules en nickel / acier inox sont proposées dans divers styles d’extrémités.
  • Spatules de laboratoire en nickel / acier inox
  • Disponibles avec finition vitrée ou miroir
  • Faciles à nettoyer
  • Différents styles et tailles adaptés à une variété de besoins en laboratoire
  • 3/boîte
Spécification
Quantité 3 Paquets
Type de produit Spatule de laboratoire
Longueur (impériale) 6,5 in
Matériau En acier inox (304), nickel
Longueur (métrique) 16,51 cm