Learn More
Norme de nickel pour ICP , μ1000 g/mL dans 2 % HNO 3 , Qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit 10417112 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Conditionnement:
125mL
250mL
30mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10417112 125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
10643673 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
16321246 30 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 30mL
10283952 250 mL Flacon poly 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10417112 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLNI22Y
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Matériau de référence certifié conforme au guide ISO/IEC 34 et traçable NIST.
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ni1000 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantité 125 ml
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.N°
2 à 5 % HNO3    1 000 μg/ml    PLNI2-2Y, -2T, -2X    10 000    PLNI2-3Y, -3 X.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, nickel
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire