Learn More
Solution étalon de nickel, pour AAS, 1 mg/ml Ni en 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10583941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10583941 500 ml 500mL
10226780 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10583941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196155000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Ni in 2% HNO3
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5
% min. CAS 1.9, 96.9
% max. CAS 2.1, 97.1
Densité 1.0320g/mL
Gravité spécifique 1.032
Forme physique Cristaux, poudre cristalline et/ou morceaux
Formule moléculaire Ni
Concentration 990 to 1010 μg/mL Ni in 2 to 5% HNO3 (20°C)
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Couleur Vert
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nom IUPAC nickel
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
CID PubChem 935
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:28112
Poids de la formule 58.69
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel standard solution, 1 mg/ml Ni in 2-5% HNO3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.